Läs mer
(R)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-3-methylbutanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-3-methylbutanamide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 300.087 |