Läs mer
(R)-2-Acetoxy-3-((trimethylsilyl)oxy)propyl Oleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-Acetoxy-3-((trimethylsilyl)oxy)propyl Oleate |
| Analyt- eller komponentnamn | (R)-2-Acetoxy-3-((trimethylsilyl)oxy)propyl Oleate |
| Frakt skick | Dry ice |
| Molekylformel | C26 H50 O5 Si |
| InChI formel | InChI=1S/C26H50O5Si/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-26(28)29-22-25(31-24(2)27)23-30-32(3,4)5/h13-14,25H,6-12,15-23H2,1-5H3/b14-13-/t25-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO[Si](C)(C)C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R)-2-acetyloxy-3-trimethylsilyloxypropyl] (Z)-octadec-9-enoate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 470.758 |
| Visa mer |