Läs mer
(R)-2-Acetoxy-3-((trimethylsilyl)oxy)propyl Oleate, TRC
Produktkod. 30328003
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328003 100 mg
30319215 250 mg
30318321 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30328003 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA187938100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-Acetoxy-3-((trimethylsilyl)oxy)propyl Oleate
Analyt- eller komponentnamn (R)-2-Acetoxy-3-((trimethylsilyl)oxy)propyl Oleate
Frakt skick Dry ice
Molekylformel C26 H50 O5 Si
InChI formel InChI=1S/C26H50O5Si/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-26(28)29-22-25(31-24(2)27)23-30-32(3,4)5/h13-14,25H,6-12,15-23H2,1-5H3/b14-13-/t25-/m1/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO[Si](C)(C)C)OC(=O)C
IUPAC-namn [(2R)-2-acetyloxy-3-trimethylsilyloxypropyl] (Z)-octadec-9-enoate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 470.758
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 470.343