Läs mer
(R)-2-(Acetylamino)-2-deoxy-Alpha-D-glucopyranose 1-(Dihydrogen phosphate) 3-(3-Hydroxytetradecanoate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-(Acetylamino)-2-deoxy-alpha-D-glucopyranose 1-(Dihydrogen phosphate) 3-(3-Hydroxytetradecanoate) |
| CAS | 109304-40-7 |
| Molekylformel | C22H42NO11P |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (R)-(2R,3R,4R,5S,6R)-3-Acetamido-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(phosphonooxy)tetrahydro-2H-pyran-4-yl 3-hydroxytetradecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H42NO11P/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(26)13-18(27)33-21-19(23-15(2)25)22(34-35(29,30)31)32-17(14-24)20(21)28/h16-17,19-22,24,26,28H,3-14H2,1-2H3,(H,23,25)(H2,29,30,31)/t16-,17-,19-,20-,21-,22-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCC[C@@H](O)CC(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](OP(=O)(O)O)[C@@H]1NC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-phosphonooxyoxan-4-yl] (3R)-3-hydroxytetradecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 527.54 |
| Formel vikt | 527.2495 |