Läs mer
(R)-(+)-2-amino-1,1-difenyl-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15427967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427967 1 g 1g
15437967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51083.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78603-93-7
Molekylformel C15H17NO
Molekylvikt (g/mol) 227.307
MDL-nummer MFCD02677967
InChI-nyckel FMBMNSFOFOAIMZ-GFCCVEGCSA-N
Synonym r-+-2-amino-1,1-diphenyl-1-propanol, r-2-amino-1,1-diphenylpropan-1-ol, r-2-amino-1,1-diphenyl-1-propanol, 2r-2-amino-1,1-diphenylpropan-1-ol, pubchem6394, r-1,1-diphenyl-2-amino-1-propanol, 2r-2-amino-1,1-diphenyl-1-propanol
PubChem CID 681927
IUPAC-namn (2R)-2-amino-l,l-difenylpropan-l-ol
LEDER CC(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Smältpunkt 102°C to 105°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3259
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 227.3
Procent renhet 99%