Läs mer
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol, 98%
Produktkod. 11430708
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430708 5 g 5g
11440708 25 g 25g
11450708 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25212.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5856-63-3 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5856-63-3
Molekylformel C4H11NO
Molekylvikt (g/mol) 89.14
MDL-nummer MFCD00064419
InChI-nyckel JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-2-aminobutan-1-ol, r---2-amino-1-butanol, 2r-2-aminobutan-1-ol, r-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, 2r, unii-4f725v55ln, 2-amino-1-butanol, r, 2-amino-1-butanol,-, l---2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, r
PubChem CID 2723856
IUPAC-namn 2-aminobutan-1-ol
LEDER CCC(N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Densitet 0.947
pH 11.1
Kokpunkt 176°C to 178°C
Flampunkt 89°C (192°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.4525
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1718929
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Optisk rotation −10° (Neat)
Formel vikt 89.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.