Läs mer
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol, TRC
Produktkod. 30138201
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138201 500 mg
30134009 50 mg
30008591 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138201 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA602205500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5856-63-3
Molekylformel C4H11NO
Molekylvikt (g/mol) 89.14
Synonym 1-Butanol, 2-amino-, (2R)-, 1-Butanol, 2-amino-, (-)- (7CI), 1-Butanol, 2-amino-, (R)-, 1-Butanol, 2-amino-, (R)-(-)- (8CI), 1-Butanol, 2-amino-, l- (4CI), (2R)-2-Amino-1-butanol, (-)-2-Amino-1-butanol, (2R)-2-Aminobutan-1-ol, (R)-(-)-2-Amino-1-butanol, (R)-(-)-2-Aminobutan-1-ol, (R)-2-Amino-1-butanol, (R)-2-Aminobutanol, 2R-Aminobutanol, D-(-)-2-Amino-1-butanol, D-2-Amino-1-butanol, [(R)-1-(Hydroxymethyl)propyl]amine, l-2-Amino-1-butanol
IUPAC-namn (2R)-2-aminobutan-1-ol
LEDER CC[C@@H](N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m1/s1
Formel vikt 89.0841