Läs mer
(R)-(-)-2-Amino-1-fenyletanol, 97 %, ee 98 %
Produktkod. 11358696
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358696 1 g 1g
11368696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19403.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 2549-14-6 | C8H11NO | 137,182 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2549-14-6
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
MDL-nummer MFCD00239406
InChI-nyckel ULSIYEODSMZIPX-QMMMGPOBSA-N
Synonym r-2-amino-1-phenylethanol, r---2-amino-1-phenylethanol, 1r-2-amino-1-phenylethanol, r-2-amino-1-phenylethan-1-ol, r-, a-aminomethyl benzyl alcohol, r---alpha-aminomethyl benzyl alcohol, pubchem14747, rarechem al bw 2319, chembl19363, r-2-amino-1-phenyl-ethanol
PubChem CID 6951165
IUPAC-namn (IR)-2-amino-l-fenyletanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CN)O
Spécification
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol
Smältpunkt 57 °C till 63 °C
Kokpunkt 160 °C (17 mmHg)
Odör Aminliknande
Anteckningar om analysprocent ee 98 %
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 3196196
Känslighet Luftkänslig
Optisk rotation −43° (c=2 i etanol)
Formel vikt 137.18
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.