Läs mer
(R)-(-)-2-amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11373146
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373146 1 g 1g
11383146 5 g 5g
11393146 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11373146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11030.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 35320-23-1 | C3H9NO | 75.111 g/mol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol används som en kiral mellanprodukt för syntes av farmaceutiska produkter och jordbrukskemikalier. Det fungerar som tillsatser i hälsovårdsprodukter och djurfoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol används som en kiral mellanprodukt för syntes av farmaceutiska produkter och jordbrukskemikalier. Det fungerar som tillsatser i hälsovårdsprodukter och djurfoder.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Håll borta från antändningskällor. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35320-23-1
Molekylformel C3H9NO
Molekylvikt (g/mol) 75.111
MDL-nummer MFCD00064413
InChI-nyckel BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-alaninol, r---2-amino-1-propanol, r-2-aminopropan-1-ol, 2r-2-aminopropan-1-ol, h-d-alaninol, 2r-2-amino-1-propanol, r-2-amino-1-propanol, 2-aminopropanol,-, r-alaninol
PubChem CID 80308
IUPAC-namn (2R)-2-aminopropan-l-ol
LEDER CC(CO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Densitet 0.965
Kokpunkt 174°C to 176°C
Flampunkt 83°C (181°F)
Brytningsindex 1.4493
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1718866
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible with water.
Optisk rotation −22° (c=2 in Ethanol)
Formel vikt 75.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.