Läs mer
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol, TRC
Produktkod. 30326805
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30326805 1 g
1 options
Produktkod. 30326805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6281451G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R)-2-Aminopropan-1-ol
CAS 35320-23-1
Molekylformel C3 H9 N O
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Propanol, 2-amino-, (2R)-, 1-Propanol, 2-amino-, (R)-, (2R)-2-Amino-1-propanol, (-)-2-Amino-1-propanol, (-)-2-Aminopropanol, (-)-Alaninol, (2R)-2-Amino-1-hydroxypropane, (2R)-2-Amino-1-propanol, (2R)-2-Aminopropan-1-ol, (R)-(-)-2-Amino-1-propanol, (R)-(-)-2-Aminopropanol, (R)-2-Amino-1-propanol, (R)-2-Aminopropan-1-ol, (R)-2-Aminopropanol, (R)-Alaninol, 2R-Aminopropanol, D-2-Amino-1-propanol, D-Alaninol, R-(-)-Alaninol, [(R)-2-Hydroxy-1-methylethyl]amine
InChI formel InChI=1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
LEDER C[C@@H](N)CO
IUPAC-namn (2R)-2-aminopropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 75.1097
Formel vikt 75.0684