Läs mer
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol, TRC
Produktkod. 30314115
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30314115 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30314115 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6281452.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R)-2-Aminopropan-1-ol
CAS 35320-23-1
Molekylformel C3 H9 N O
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1-Propanol, 2-amino-, (2R)-, 1-Propanol, 2-amino-, (R)-, (2R)-2-Amino-1-propanol, (-)-2-Amino-1-propanol, (-)-2-Aminopropanol, (-)-Alaninol, (2R)-2-Amino-1-hydroxypropane, (2R)-2-Amino-1-propanol, (2R)-2-Aminopropan-1-ol, (R)-(-)-2-Amino-1-propanol, (R)-(-)-2-Aminopropanol, (R)-2-Amino-1-propanol, (R)-2-Aminopropan-1-ol, (R)-2-Aminopropanol, (R)-Alaninol, 2R-Aminopropanol, D-2-Amino-1-propanol, D-Alaninol, R-(-)-Alaninol, [(R)-2-Hydroxy-1-methylethyl]amine
InChI formel InChI=1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
LEDER C[C@@H](N)CO
IUPAC-namn (2R)-2-aminopropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 75.1097
Formel vikt 75.0684