missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-(-)-2-Amino-2-methylbutanedioic Acid Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-2-Amino-2-methylbutanedioic Acid Hydrochloride Salt |
| CAS | 143282-42-2 |
| Molekylformel | C5 H9 N O4 . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Cefdinir Isoxazole Analogue |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4.ClH/c1-5(6,4(9)10)2-3(7)8;/h2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H/t5-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.C[C@@](N)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-2-methylbutanedioic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.59 |
| Formel vikt | 183.0298 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?