Läs mer
(R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10346344 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10346344 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10346344 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399620010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
CAS 58577-87-0
Smältpunkt 34°C to 37°C
Kokpunkt 307°C
Flampunkt 113°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C10H15NO2
Linjär formel C6H5CH2OCH2CH(NH2)CH2OH
Kvantitet 1 g
Synonym r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, h-serinol bzl, r-+-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, 2r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, 2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, 1-propanol, 2-amino-3-phenylmethoxy-, 2r, r-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, serinol benzyl ether, ambotzhal1055, r-2-amino-3-benzyloxypropan-1-ol
InChI-nyckel ZJUOMDNENVWMPL-SNVBAGLBSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCC(CO)N
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-phenylmethoxypropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 181.23
PubChem CID 14118408
Formel vikt 181.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.