Läs mer
(R)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15439725
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439725 250 mg 250mg
15419725 1 g 1g
15429725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15439725 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52302.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58577-95-0
Molekylformel C10H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 217.693
MDL-nummer MFCD04112476
InChI-nyckel BJWHQBTUHVIRJJ-HNCPQSOCSA-N
Synonym r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, l-ser bzl-ol*hcl, 2r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, serinol bzl hcl, o-benzyl-l-serinol hydrochloride, r-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride salt, 2r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17998970
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-phenylmethoxypropan-1-ol;hydrochloride
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCC(CO)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 217.7
Procent renhet ≥98%