missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol |
| CAS | 58577-87-0 |
| Molekylformel | C10H15NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (2R)-2-Amino-3-(phenylmethoxy)-1-propanol, (R)-2-Amino-3-(phenylmethoxy)-1-propanol, (2R)-2-Amino-3-(benzyloxy)propan-1-ol, (R)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H](CO)COCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-phenylmethoxypropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.23 |
| Formel vikt | 181.1103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?