missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol, TRC

Produktkod. 30309425
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30309425 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30309425 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6002051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
CAS 58577-87-0
Molekylformel C10H15NO2
Kvantitet 1 g
Synonym (2R)-2-Amino-3-(phenylmethoxy)-1-propanol, (R)-2-Amino-3-(phenylmethoxy)-1-propanol, (2R)-2-Amino-3-(benzyloxy)propan-1-ol, (R)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
LEDER N[C@H](CO)COCc1ccccc1
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-phenylmethoxypropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 181.23
Formel vikt 181.1103
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.