Läs mer
(R)-(-)-2-Amino-3-metyl-1-butanol, 98 %
Produktkod. 10532252 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10532252 5 g Glasflaska 5g
10339193 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10532252 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 422470050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4276-09-9 | C5H13NO | 103,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4276-09-9
Molekylformel C5H13NO
Molekylvikt (g/mol) 103.17
MDL-nummer MFCD00064297
InChI-nyckel NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-metylbutan-l-ol
LEDER CC(C)[C@@H](N)CO
Specifications
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 32,0 °C till 36,0 °C
Färg Vitt till gult
Densitet 0.9310g/mL, 0.931
Kokpunkt 189,0 °C till 190,0 °C
Flampunkt 78 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Specifikt rotationsförhållande −16,50 (20,00 °C c=10,EtOH)
Specifik rotation −16.50
Synonym d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol
PubChem CID 6950587
Formel vikt 103.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Lågsmältande kristaller eller kristallin massa
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.