Läs mer
(R)-(-)-2-Amino-3-methylbutane, ChiPros 98%, ee 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7046790
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11339105
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16330.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
(R)-(-)-2-Amino-3-methylbutane is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Soluble in water (60g/L at 20°C).
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Store under dry inert gas. Incompatible with oxidizing agents. Store in cool place. It is sensitive to air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34701-33-2
Molekylformel C5H13N
Molekylvikt (g/mol) 87.166
MDL-nummer MFCD01075731
InChI-nyckel JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
Synonym r---2-amino-3-methylbutane, r---3-methyl-2-butylamine, r-3-methyl-2-butylamine, r-3-methylbutan-2-amine, 2r-3-methylbutan-2-amine, unii-s9ygl88qkq, s9ygl88qkq, 2r-3-methyl-butan-2-amine, 2-butanamine, 3-methyl-, r, r-3-methyl-2-butanamine
PubChem CID 6999786
IUPAC-namn (2R)-3-methylbutan-2-amine
LEDER CC(C)C(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutane
Densitet 0.746
Kokpunkt 85°C to 87°C
Flampunkt <21°C (69°F)
Anteckningar om analysprocent ee 97%
Brytningsindex 1.406
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1718798
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (60g/L at 20°C).
Optisk rotation −5.2° (Neat)
Formel vikt 87.16
Procent renhet 98%