Läs mer
(R)-2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide, TRC
Produktkod. 30134108
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134108 250 mg
30138660 1 g
30004362 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134108 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA598000250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 196601-69-1
Kemiskt namn eller material (R)-2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide
Formel vikt 208.1212
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2/c1-15-8-10(12)11(14)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8,12H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m1/s1
IUPAC-namn (2R)-2-amino-N-benzyl-3-methoxypropanamide
Molekylformel C11 H16 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 208.26
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER COC[C@@H](N)C(=O)NCc1ccccc1
Synonym Propanamide, 2-amino-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-, (R)-, (2R)-2-Amino-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2R)-2-Amino-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2R)-2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropanamide, (R)-2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide
Visa mer Visa mindre
Specifikationer
Analyt- eller komponentnamn (R)-2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide
Frakt skick Room Temperature
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical