Läs mer
(R)-(-)-2-Aminobutane, 99%
Produktkod. p-7043986
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 11306706
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03889.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13250-12-9 | C4H11N | 73.139 g/mol
(R)-(-)-2-Aminobutan är en kiral amin som spelar en viktig roll i farmaceutisk kemi och i organisk syntes som kiralt hjälpmedel, som används för att bestämma det enantiomera överskottet (ee).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(-)-2-Aminobutan är en kiral amin som spelar en viktig roll i farmaceutisk kemi och i organisk syntes som kiralt hjälpmedel, som används för att bestämma det enantiomera överskottet (ee).
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara den på en sval plats. Inkompatibel med syror, syraklorid, syraanhydrider, starka oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13250-12-9
Molekylformel C4H11N
Molekylvikt (g/mol) 73.139
MDL-nummer MFCD00064416
InChI-nyckel BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N
Synonym r---2-aminobutane, r---sec-butylamine, 2r-butan-2-amine, r-sec-butylamine, 2-butanamine, r, unii-29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r, 29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r-9ci, r-2-butanamine
PubChem CID 2724537
IUPAC-namn (2R)-butan-2-amin
LEDER CCC(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Aminobutane
Densitet 0.722
pH 12.3
Kokpunkt 63°C
Flampunkt −19°C (−2°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.393
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2733
Beilstein 1718760
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,1544
Löslighetsinformation Miscible with water.
Optisk rotation −7.5° (Neat)
Formel vikt 73.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.