Läs mer
(R)-2-Aminobutyramide Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30328044
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30328044 1 g
1 options
Produktkod. 30328044 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6028401G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-Aminobutyramide Hydrochloride
CAS 103765-03-3
Molekylformel C4H11ClN2O
Kvantitet 1 g
Synonym (R)-2-Aminobutanamide Hydrochloride, (2R)-2-Aminobutanamide Hydrochloride, (R)-2-Aminobutanamide Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m1./s1
LEDER CC[C@@H](N)C(N)=O.Cl
IUPAC-namn (2R)-2-aminobutanamide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 138.6
Formel vikt 138.056