Läs mer
(R)-2-Aminobutyramide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-Aminobutyramide Hydrochloride |
| CAS | 103765-03-3 |
| Molekylformel | C4H11ClN2O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (R)-2-Aminobutanamide Hydrochloride, (2R)-2-Aminobutanamide Hydrochloride, (R)-2-Aminobutanamide Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m1./s1 |
| LEDER | CC[C@@H](N)C(N)=O.Cl |
| IUPAC-namn | (2R)-2-aminobutanamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.6 |
| Formel vikt | 138.056 |