Läs mer
(R)-2-aminosmörsyra, TRC
Produktkod. 30317653
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30317653 1 g
1 options
Produktkod. 30317653 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6029151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-Aminobutyric Acid
CAS 2623-91-8
Molekylformel C4H9NO2
Kvantitet 1 g
Synonym (R)-2-Amino-butanoic Acid, D-2-Amino-butyric Acid, (-)-2-Aminobutanoic Acid, (-)-2-Aminobutyric Acid, (-)-alpha-Aminobutyric Acid, (2R)-2-Aminobutanoic Acid, (2R)-2-Aminobutyric Acid, (R)-(-)-alpha-Aminobutyric Acid, (R)-2-Aminobutanoic Acid, (R)-alpha-Aminobutyric Acid, D-2-Amino-n-butyric Acid, D-2-Aminobutanoic Acid, D-2-Aminobutyric Acid, D-Butyrine, D-Ethylglycine, D-alpha-Amino-n-butyric Acid, D-alpha-Aminobutyric Acid
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
LEDER CC[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-aminobutansyra
Molekylvikt (g/mol) 103.12
Formel vikt 103.0633