Läs mer
(R)-(-)-2-aminohexan, ChiPros 99+%, ee 96+%
Produktkod. 11334206
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334206 25 g 25g
11314206 1 g 1g
11324206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19304.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 70095-40-8 | C6H15N | 101,193 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70095-40-8
Molekylformel C6H15N
Molekylvikt (g/mol) 101.193
MDL-nummer MFCD00671627
InChI-nyckel WGBBUURBHXLGFM-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-2-aminohexane, 2r-hexan-2-amine, r-2-hexylamine, 2-hexanamine, r, r-2-hexaneamine, pubchem6753, 2r-2-hexanamine, r-hexan-2-amine, 2-hexanamine, 2r, r-+-2-aminohexane
PubChem CID 6993464
IUPAC-namn (2R)-hexan-2-amin
LEDER CCCCC(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Aminohexane
Smältpunkt <-20 °C
Densitet 0.755
Kokpunkt 116 °C
Flampunkt −3 °C (26 °F)
Anteckningar om analysprocent ee≥ 96 %
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1718994
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 101.19
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.