Läs mer
(R)-2-aminometyl-1-Boc-pyrrolidin, 97 %
Produktkod. 15459147
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459147 250 mg 250mg
15439147 1 g 1g
15449147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15459147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52419.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 259537-92-3 | C10H20N2O2 | 200,282 g/mol
Reaktant i syntesen av diaminoderivat av [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a][1, 3, 5] triazin (potenta och selektiva adenosin A2A-receptorantagonister).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reaktant vid syntes av diaminoderivat av [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a][1, 3, 5] triazin (potenta och selektiva adenosin A2A-receptorantagonister).
Löslighet
Lätt löslig i vatten.
Noter
Förvara på ett svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara bort starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 259537-92-3
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.282
MDL-nummer MFCD03419256
InChI-nyckel SOGXYCNKQQJEED-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, r-1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, r-tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2r-2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, r-2-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, r-2-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, r-2-aminomethyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, tert-butyl r-2-aminomethyl-1-pyrrolidinecarboxylate, r-2-aminomethyl-1-n-boc-pyyrolidine
PubChem CID 1512534
IUPAC-namn tert-butyl (2R)-2-(aminometyl)pyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine
Kokpunkt 98 °C till 110 °C (1 mmHg)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Optisk rotation +47° (c=1 i kloroform)
Formel vikt 200.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.