Läs mer
(R)-(+)-2-aminometyl-1-etylpyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15424088
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15424088 250 mg 250mg
15414088 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57638.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22795-97-7 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22795-97-7
Molekylformel C7H16N2
Molekylvikt (g/mol) 128.219
MDL-nummer MFCD00671482
InChI-nyckel UNRBEYYLYRXYCG-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, r-+-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, r-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-, 2r, 2r-1-ethyl-2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-2-pyrrolidinyl methanamine #, pubchem11067, r-+-2-aminomethyl-n-ethylpyrrolidine
PubChem CID 854138
IUPAC-namn [(2R)-l-etylpyrrolidin-2-yl]metanamin
LEDER CCN1CCCC1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Densitet 0.929
Kokpunkt 50°C to 54°C
Flampunkt 57°C (135°F)
Brytningsindex 1.467
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1993
Känslighet Hygroscopic
Optisk rotation +95° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 128.22
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.