Läs mer
R-(+)-2-Aminomethyl-N-ethylpyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-(+)-2-Aminomethyl-N-ethylpyrrolidine |
| CAS | 22795-97-7 |
| Molekylformel | C7H16N2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (R)-1-Ethyl-2-pyrrolidinemethanamine, (+)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine, (R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, [((R)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m1/s1 |
| LEDER | CCN1CCC[C@@H]1CN |
| IUPAC-namn | [(2R)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.22 |
| Formel vikt | 128.1313 |