Läs mer
(R)-(-)-2-Aminononane, ChiPros 99+%, ee 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11394216
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394216 1 g 1g
11304226 5 g 5g
11314226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19310.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74069-74-2
Molekylformel C9H21N
Molekylvikt (g/mol) 143.274
MDL-nummer MFCD03844739
InChI-nyckel ALXIFCUEJWCQQL-SECBINFHSA-N
Synonym r-2-aminononane, r---2-aminononane, 2r-nonan-2-amine, r-2-nonanamine, r-2-nonylamine, 2-nonanamine, 2r, r-2-aminononane, chipros r , produced by basf
PubChem CID 22831496
IUPAC-namn (2R)-nonan-2-amine
LEDER CCCCCCCC(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Aminononane
Densitet 0.782
Kokpunkt 73°C (19 mmHg)
Flampunkt 71°C (159°F)
Anteckningar om analysprocent ee ≥98%
Brytningsindex 1.4271
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Optisk rotation −6° (Neat)
Formel vikt 143.27
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.