Läs mer
(R)-(-)-2-Aminooctane, 98+%, ee 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11334216
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11334216
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19308.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34566-05-7
Molekylformel C8H19N
Molekylvikt (g/mol) 129.247
MDL-nummer MFCD01091017
InChI-nyckel HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-2-aminooctane, r-2-octylamine, 2r-2-octanamine, 2-octanamine, 2r, r---2-aminooctane, unii-rjm666k1lk, 2r-octan-2-amine, rjm666k1lk, l-2-aminooctane, --2-octylamine
PubChem CID 2734519
IUPAC-namn (2R)-octan-2-amine
LEDER CCCCCCC(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Aminooctane
Smältpunkt <-20°C
Densitet 0.77
Kokpunkt 163°C to 165°C
Flampunkt 50°C (122°F)
Anteckningar om analysprocent ee ≥99%
Brytningsindex 1.4235
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2734
Beilstein 1719320
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 129.25
Procent renhet ≥99%