Learn More
(R)-2-Benzyl-3-hydroxypropionic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-Benzyl-3-hydroxypropionic Acid |
| CAS | 123802-80-2 |
| Molekylformel | C10H12O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (R)-alpha-(Hydroxymethyl)-benzenepropanoic Acid, (R)-2-Benzyl-3-hydroxypropionic Acid, (R)-2-Hydroxymethyl-3-phenylpropionic Acid, (alphaR)-alpha-(Hydroxymethyl)-benzenepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c11-7-9(10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-benzyl-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0786 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?