missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-2-Benzyl-3-hydroxypropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-Benzyl-3-hydroxypropionic Acid |
| CAS | 123802-80-2 |
| Molekylformel | C10H12O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (R)-alpha-(Hydroxymethyl)-benzenepropanoic Acid, (R)-2-Benzyl-3-hydroxypropionic Acid, (R)-2-Hydroxymethyl-3-phenylpropionic Acid, (alphaR)-alpha-(Hydroxymethyl)-benzenepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c11-7-9(10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-benzyl-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?