Läs mer
(R)-2-Benzyl-3-hydroxypropyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-Benzyl-3-hydroxypropyl Acetate |
| CAS | 110270-49-0 |
| Molekylformel | C12H16O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2R)-2-(phenylmethyl)-1,3-propanediol 1-Acetate, (R)-2-(Phenylmethyl)-1,3-propanediol Monoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-10(14)15-9-12(8-13)7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-13H,7-9H2,1H3/t12-/m1/s1 |
| LEDER | CC(OC[C@H](CC1=CC=CC=C1)CO)=O |
| IUPAC-namn | (R)-2-Benzyl-3-hydroxypropyl Acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vikt | 208.11 |