Läs mer
(R)-(+)-2-bensyloxipropionsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303996
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303996 5 g 5g
11313996 25 g 25g
11323996 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11303996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17205.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100836-85-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
(R)-(+)-2-bensyloxipropionsyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-2-bensyloxipropionsyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100836-85-9
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD06799065
InChI-nyckel XWAVPOFYNPXXEL-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-2-benzyloxy propanoic acid, r-+-2-benzyloxy propionic acid, r-+-2-benzyloxypropionic acid, o-benzyl-d-lactic acid, 2r-2-benzyloxy propanoic acid, propanoic acid, 2-phenylmethoxy-, 2r, r-benzyloxypropionic acid, r-2-benzyloxy-propionic acid, 2r-2-benzyloxy propionic acid, 2r-2-phenylmethoxypropanoic acid
PubChem CID 7000104
IUPAC-namn (2R)-2-fenylmetoxipropansyra
LEDER CC(C(=O)O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid
Smältpunkt 51°C to 53°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4675524
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation +90° (c=1 in IMS)
Formel vikt 180.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.