Läs mer
(R)-(+)-2-(BOC-Amino)-1,4-butanediol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11945431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11945431 5 g 5g
11935431 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11945431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435570050
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 397246-14-9
Molekylformel C9H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 205.25
InChI-nyckel KLRRFBSWOIUAHZ-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-+-2-boc-amino-1,4-butanediol, r-tert-butyl 1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate, r-2-boc-amino-butane-1,4-diol, r-2-boc-amino-1,4-butanediol, tert-butyl n-2r-1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate, pubchem15259, ksc498c9f, 1r-3-hydroxy-1-hydroxymethyl propyl carbamic acid tert-butyl ester, r-2-boc-amino-butan-1,4-diol, 2r-tert-butoxycarbonylamino butane-1,4-diol
PubChem CID 11954482
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2R)-1,4-dihydroxibutan-2-yl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2-(BOC-Amino)-1, 4-butanediol
Smältpunkt 66.4°C to 72.1°C
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Specifik rotation 7.8
Kvantitet 5 g
Formel vikt 205.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(+)-2-(BOC-Amino)-1,4-butanediol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.