Läs mer
(R)-2-(BOC-amino)-1-propanol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10615125 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10615125 1 g Glass Bottle 1g
10480504 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10615125 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425990010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 106391-86-0
Molekylformel C8H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 175.23
MDL-nummer MFCD00235912
InChI-nyckel PDAFIZPRSXHMCO-ZCFIWIBFSA-N
Synonym n-boc-d-alaninol, boc-d-alaninol, r-2-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, n-alpha-t-boc-d-alaninol, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-ylcarbamate, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1r-2-hydroxy-1-methyl-ethyl carbamate
PubChem CID 13200309
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamate
LEDER C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-(BOC-Amino)-1-propanol
Smältpunkt 56°C to 60°C
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel HOCH2CH(CH3)NNCO2C(CH3)3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 175.23
Procent renhet 98%