Läs mer
(R)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, 98%
Produktkod. 15447688
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447688 1 g 1g
15457688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61183.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82732-07-8 | C15H21NO4 | 279.336 g/mol
(R)-2-(Boc-amino)-4-fenylsmörsyra är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-2-(Boc-amino)-4-fenylsmörsyra är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82732-07-8
Molekylformel C15H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 279.336
MDL-nummer MFCD00076905
InChI-nyckel MCODLPJUFHPVQP-GFCCVEGCSA-N
Synonym boc-d-homophenylalanine, boc-d-homophe-oh, boc-d-hophe-oh, boc-d-homo-phe, boc-d-hph-oh, n-boc-d-homophe-oh, boc-d-hph, boc-d-hphe-oh, boc-d-hfe-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid
PubChem CID 2755954
IUPAC-namn (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-fenylbutansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid
Smältpunkt 71°C to 78°C
Färg Vitt
Beilstein 3653505
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 279.33
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.