Läs mer
(R)-2-(Boc-amino)smörsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15440999
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440999 1 g 1g
15450999 5 g 5g
15460999 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63991.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 45121-22-0 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
(R)-2-(Boc-amino)smörsyra används i kopplingsreaktionen. Används även vid beredning av färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-2-(Boc-amino)smörsyra används i kopplingsreaktionen. Används även vid beredning av färgämnen.
Löslighet Löslig i DMF
(1 mmol i 1 ml DMF).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 45121-22-0
Molekylformel C9H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 203.238
MDL-nummer MFCD00270335
InChI-nyckel PNFVIPIQXAIUAY-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-d-abu-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, r-n-boc-2-aminobutyric acid, boc-d-alpha-aminobutyric acid, boc-r-2-aminobutyric acid, boc-d-2-aminobutyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino butanoic acid, butanoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, 2-r-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid
PubChem CID 2755936
IUPAC-namn (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]butansyra
LEDER CCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-(Boc-amino)butyric acid
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in DMF (1mmol in 1ml DMF).
Formel vikt 203.24
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.