Läs mer
(R)-(+)-2-(Boc-aminometyl)-4,4-dietoxipiperidinfumarat, Thermo Scientific™
Produktkod. 11475660
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475660 500 mg 500mg
11465660 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475660 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25909.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1301706-76-2
Molekylformel C19H34N2O8
Molekylvikt (g/mol) 418.487
MDL-nummer MFCD09953465
InChI-nyckel HCNKZGJFFYKTGU-SNXORLAUSA-N
Synonym r-+-2-boc-aminomethyl-4,4-diethoxypiperidine fumarate, 2r-2-aminomethyl-4,4-diethoxypiperidine fumarate, 2-boc protected, fumaric acid; tert-butyl n-2r-4,4-diethoxypiperidin-2-yl methyl carbamate, tert-butyl 2r-4,4-diethoxypiperidin-2-ylmethyl carbamate 2e-but-2-enedioate
PubChem CID 44119499
IUPAC-namn (E)-but-2-endisyra; tert-butyl N-[[(2R)-4,4-dietoxipiperidin-2-yl]metyl]karbamat
LEDER CCOC1(CCNC(C1)CNC(=O)OC(C)(C)C)OCC.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2-(Boc-aminomethyl)-4,4-diethoxypiperidine fumarate
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 418.49