missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-2-Bromo Phenylephrine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-Bromo Phenylephrine Hydrochloride |
| CAS | 1391054-09-3 |
| Molekylformel | C9H13BrClNO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Rac 2-Bromo Phenylephrine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12BrNO2.ClH/c1-11-5-8(13)6-3-2-4-7(12)9(6)10;/h2-4,8,11-13H,5H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-3-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.56 |
| Formel vikt | 280.9818 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?