Läs mer
(R)-2-Bromobutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-Bromobutyric Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1 |
| Formel vikt | 165.9629 |