Läs mer
(R)-(-)-2-Butanol, 98+%
Produktkod. 11388855
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388855 1 g 1g
11398855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388855 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13983.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14898-79-4 | C4H10O | 74,123 g/mol
(R)-(-)-2-Butanol är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(-)-2-Butanol är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Delvis blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14898-79-4
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00064280
InChI-nyckel BTANRVKWQNVYAZ-SCSAIBSYSA-N
Synonym r---2-butanol, r-2-butanol, --2-butanol, 2r-butan-2-ol, r-butan-2-ol, r---sec-butanol, 2-butanol, 2r, unii-dlh38k423j, r---sec-butyl alcohol
PubChem CID 84682
ChEBI CHEBI:35686
IUPAC-namn (2R)-butan-2-ol
LEDER CCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Butanol
Densitet 0.806
Kokpunkt 99°C to 100°C
Flampunkt 26°C (79°F)
Odör Alcohol-like
Brytningsindex 1.398
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1120
Beilstein 1718764
Merck Index 14,1541
Löslighetsinformation Partly miscible in water.
Optisk rotation −15° (c=10 in Methanol)
Formel vikt 74.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.