Läs mer
(R)-(-)-2-Chloromandelic acid, ChiPros 99+%, ee 99+%
Produktkod. 11385355
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11385355 25 g 25g
11365355 1 g 1g
11375355 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11385355 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19586.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52950-18-2 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52950-18-2
Molekylformel C8H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 186.591
MDL-nummer MFCD00798429
InChI-nyckel RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
Synonym r---2-chloromandelic acid, r-2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, r-2-chloromandelic acid, r-o-chloromandelic acid, 2-chloro-d-mandelic acid, 2r-2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, r-2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, pubchem5742, ksc914s2l, r---2-chloromandelicacid
PubChem CID 2733641
IUPAC-namn (2R)-2-(2-klorfenyl)-2-hydroxiättiksyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Chloromandelic acid
Smältpunkt 119°C to 121°C
Densitet 1.48
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent ee≥ 99 %
Beilstein 2693370
Formel vikt 186.6
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.