missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-(-)-2-Chlorophenylglycine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-2-Chlorophenylglycine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 212838-70-5 |
| Molekylformel | C9H11Cl2NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-amino-2-chloro-, methyl ester, hydrochloride (1:1), (αR)- (ACI), Benzeneacetic acid, α-amino-2-chloro-, methyl ester, hydrochloride, (αR)- (9CI), (R)-Methyl 2-amino-2-(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride, Methyl (2R)-2-amino-2-(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO2.ClH/c1-13-9(12)8(11)6-4-2-3-5-7(6)10;/h2-5,8H,11H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccccc1Cl |
| IUPAC-namn | methyl (2R)-2-amino-2-(2-chlorophenyl)acetate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.1 |
| Formel vikt | 235.0167 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?