Läs mer
(R)-(+)-2-Chloropropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-2-Chloropropionic Acid |
| CAS | 7474-05-7 |
| Molekylformel | C3 H5 Cl O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Propanoic acid, 2-chloro-, (2R)- (9CI, ACI), (2R)-2-Chloropropanoic acid (ACI), Propanoic acid, 2-chloro-, (R)- (ZCI), Propionic acid, 2-chloro-, D- (8CI), (+)-2-Chloropropanoic acid, (+)-2-Chloropropionic acid, (+)-α-Chloropropanoic acid, (2R)-2-Chloropropanoic acid, (2R)-2-Chloropropionic acid, (R)-2-Chloropropanoic acid, (R)-2-Chloropropionic acid, (R)-α-Chloropropionic acid, D-2-Chloropropanoic acid, D-2-Chloropropionic acid, D-Chloropropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](Cl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-chloropropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.52 |
| Formel vikt | 107.9978 |