Läs mer
(R)-2-Cyclohexyl-2-hydroxyphenylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-Cyclohexyl-2-hydroxyphenylacetic Acid |
| CAS | 20585-39-1 |
| Molekylformel | C14 H18 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)/t14-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@](O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.29 |
| Formel vikt | 234.1256 |