missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-2-Diphenylmethylpyrrolidine, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-Diphenylmethylpyrrolidine |
| CAS | 22348-31-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (R)-2-Diphenylmethylpyrrolidine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H19 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pyrrolidine, 2-(diphenylmethyl)-, (2R)-, Pyrrolidine, 2-(diphenylmethyl)-, (+)-, Pyrrolidine, 2-(diphenylmethyl)-, (R)-, (R)-2-Benzhydrylpyrrolidine, (R)-(+)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C1CN[C@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?