Läs mer
(R)-2-(Fmoc-amino)smörsyra, 98 %
Produktkod. 15430899
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15430899 25 g 25g
15410899 1 g 1g
15420899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63923.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 170642-27-0 | C19H19NO4 | 325,364 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170642-27-0
Molekylformel C19H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 325.364
MDL-nummer MFCD00270336
InChI-nyckel XQIRYUNKLVPVRR-QGZVFWFLSA-N
Synonym fmoc-d-abu-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2r, l-2-fmoc-amino butyric acid, fmoc-d-2-aminobutyric acid, fmoc-d-abu 2-oh, ambotzfaa1611, fmoc-d-2abu-oh
PubChem CID 853017
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)butansyra
LEDER CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Kvantitet 25 g
Formel vikt 325.36
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.