Läs mer
(R)-(-)-2-Heptyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15499119
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499119 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15499119 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20064.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Heptyl isothiocyanate
CAS 737000-93-0
Densitet 0.91
Molekylformel C8H15NS
Brytningsindex 1.486
MDL-nummer MFCD05664051
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Känslighet Moisture sensitive
Synonym r---2-heptyl isothiocyanate, r-2-isothiocyanatoheptane, 2r-2-isothiocyanatoheptane, r---2-heptylisothiocyanate
InChI-nyckel UPTLUDLHIIYPNC-MRVPVSSYSA-N
LEDER CCCCCC(C)N=C=S
IUPAC-namn (2R)-2-isothiocyanatoheptane
Molekylvikt (g/mol) 157.275
PubChem CID 7018248
Formel vikt 157.28
Procent renhet 98%
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.