Läs mer
(R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31109541
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
31109541 100 g
1 options
Produktkod. 31109541 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11146100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
CAS 611-71-2
Molekylformel C8H8O3
MDL-nummer MFCD00064251
Kvantitet 100 g
LEDER [C@@H](O)(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Procent renhet 97%