Läs mer
(R)-(-)-2-hydroxi-2-fenylpropionsyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11392626
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392626 1 g 1g
11302636 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08644.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 3966-30-1 | Molekylformel: C9H10O3 | Molekylvikt: 166,176 g/mol
Den används i asymmetrisk syntes. Del III. Stereospecifik syntes av (R)-2-hydroxy-2-fenylpropionsyra, samt (R)- och (S)-2-cyklohexyl-2-hydroxy-2-fenyleddiksyra. Konfigurationsrelation mellan (R)(-)-2-hydroxy-2-fenylpropionsyra och (S)(+)-2-fenylpropionsyra.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Den används i asymmetrisk syntes. Del III. Stereospecifik syntes av (R)-2-hydroxy-2-fenylpropionsyra, samt (R)- och (S)-2-cyklohexyl-2-hydroxy-2-fenyleddiksyra. Konfigurationsrelation mellan (R)(-)-2-hydroxy-2-fenylpropionsyra och (S)(+)-2-fenylpropionsyra.
Anteckningar
Förvara den bort från oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3966-30-1
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00067699
InChI-nyckel NWCHELUCVWSRRS-SECBINFHSA-N
Synonym r---2-hydroxy-2-phenylpropionic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylpropanoic acid, unii-h38dkr9931, r-2-hydroxy-2-phenylpropanoic acid, phenyllactic acid, atrolactic acid,-, 2-hydroxy-2-phenylpropanoic acid #, r---atrolactic acid, r-phenyl lactic acid, r-alpha-hydroxy-alpha-methylbenzeneacetic acid
PubChem CID 736858
IUPAC-namn (2R)-2-hydroxi-2-fenylpropansyra
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
Smältpunkt 115 °C till 117 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2936598
Optisk rotation −49° (c=2 i vatten)
Formel vikt 166.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.